Learn More
N-Prop-2-ynylurea, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10344382 1 g 1g
10575655 5 g 5g
10743433 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10344382 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11100DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5221-62-5
Formula molecolare C4H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 98.105
Numero MDL MFCD00052817
InChI Key LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
PubChem CID 2777182
IUPAC Name prop-2-ynylurea
SMILES C#CCNC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Prop-2-ynylurea
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare H2NC(O)NHCH2Cidentical toCH
Quantità 1 g
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 97%