Learn More
N-Propargyl Phenothiazine, TRC
Codice prodotto. 30409071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30409071 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409071 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP767370500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Propargyl Phenothiazine
CAS 4282-78-4
Formula molecolare C15H11NS
Quantità 500 mg
Sinonimo 10-Propargylphenothiazine, 10-(2-Propyn-1-yl)-10H-phenothiazine
InChI Formula InChI=1S/C15H11NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h1,3-10H,11H2
SMILES C#CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC Name 10-prop-2-ynylphenothiazine
Molecular Weight (g/mol) 237.32
Peso formulazione 237.0612