Learn More
N-(Propargyloxy)phthalimide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10675182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675182 1 g Bottiglia in vetro 1g
10205380 10 g Bottiglia in vetro 10g
10265420 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675182 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 4616-63-1
Formula molecolare C11H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 201.18
Numero MDL MFCD00005890
InChI Key HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
PubChem CID 78357
IUPAC Name 2-prop-2-ynoxyisoindole-1,3-dione
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Propargyloxy)phthalimide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149°C to 152°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder