Learn More
N-(Propargyloxy)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30415812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415812 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415812 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83918350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Formula molecolare C11H7NO3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
InChI Formula InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC Name 2-prop-2-ynoxyisoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 201.18
Peso formulazione 201.0426