Learn More
N-Propargylphthalimide, 98%
Codice prodotto. 15410238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410238 25 g 25g
15400238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15410238 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53429.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7223-50-9 | C11H7NO2 | 185.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7223-50-9
Formula molecolare C11H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 185.18
Numero MDL MFCD00065028
InChI Key PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propargylphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-prop-2-ynylphthalimide, 2-2-propynyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-ynyl-isoindole-1,3-dione, n-propargyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propynyl, 2-prop-2-ynyl isoindoline-1,3-dione, 2-prop-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-2-propyn-1-yl
PubChem CID 81644
IUPAC Name 2-prop-2-ynylisoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(CC#C)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico N-Propargylphthalimide
Punto di fusione 148°C to 152°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 185.18
Percent Purity 98%