Learn More
N-Propionyl-L-cysteine, Mikromol™
Codice prodotto. 30050260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050260 100 mg 100mg
30049195 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050260 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0024.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Propionyl-L-cysteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Propionyl-L-cysteine
CAS 2885-79-2
Nomi componenti o analita N-Propionyl-L-cysteine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H11 N O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-Propionyl-L-cysteine
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO3S/c1-2-5(8)7-4(3-11)6(9)10/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-(propanoylamino)-3-sulfanylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 177.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 177.046 g/mol