Learn More
n-Propyl acetate, 99%
Codice prodotto. 11388246
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 11388246
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15355.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
Solubility
Miscible with alcohols, ketones, aldehydes, ethers, glycols and glycol ethers. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-60-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009372
InChI Key YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
IUPAC Name propyl acetate
SMILES CCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Propyl acetate
Punto di fusione -92°C
Densità 0.887
Punti di ebollizione 99°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57°F)
Odore Fruit-like
Formula lineare CH3CO2CH2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.384
Quantità 500 mL
Numero UN UN1276
Beilstein 1740764
Indice di Merck 14,7841
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols and glycol ethers. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Propyl acetate