Learn More
n-Propyl Gallate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476112 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11476112 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11476112 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210274790
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Off-White Powder
  • Anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes such as rhodamine and fluorescein
  • An ester formed by the condensation of gallic acid and propanol
  • This antioxidant has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation
  • An antioxidant that exhibits antimicrobial activity
Identificatori chimici
CAS 121-79-9
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Numero MDL MFCD00002196
InChI Key ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC Name propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Propyl gallate
Nota nome Molecular Biology
Punto di fusione 140°C to 150°C
Colore Off-white
Perdita all'essiccatura 0.0026
Note sul grado di purezza 0.992
Quantità 500 g
Beilstein 1877976
Sinonimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol (50mg/mL).
Peso formulazione 212.2
Percent Purity 0.992
Forma fisica Powder