Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Propyl Gallate |
| Nota nome | “Antioxidant for foods, fats, and oils.” |
| CAS | 121-79-9 |
| Formula molecolare | C10H12O5 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate |
| InChI Key | ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N |
| IUPAC Name | propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 212.201 |
| PubChem CID | 4947 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Propyl Gallate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl Gallate