Learn More
N-Propylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30418304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418304 5 g 5g
30426238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30418304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8350605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Propylboronic Acid
CAS 17745-45-8
Formula molecolare C3H9BO2
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Propylboronic Acid, Dihydroxy(propyl)boron, Dihydroxypropylborane, NSC 518339
InChI Formula InChI=1S/C3H9BO2/c1-2-3-4(5)6/h5-6H,2-3H2,1H3
SMILES OB(CCC)O
IUPAC Name propylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 87.91
Peso formulazione 88.07