Learn More
N-Propylphosphorothioic Triamide, TRC
Codice prodotto. 30011646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011646 1 g 1g
30008185 10 mg 10mg
30009046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8337051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 916809-14-8
Formula molecolare C3 H12 N3 P S
Molecular Weight (g/mol) 153.1862
Sinonimo N-Propylphosphorothioic Triamide, N-n-Propylthiophosphoric triamide
IUPAC Name N-diaminophosphinothioylpropan-1-amine
SMILES CCCNP(=S)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Propylphosphorothioic Triamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H12N3PS/c1-2-3-6-7(4,5)8/h2-3H2,1H3,(H5,4,5,6,8)
Peso formulazione 153.049