Learn More
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Mikromol™
Descrizione
N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine |
| CAS | 33403-97-3 |
| Nomi componenti o analita | N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H12 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Tropicamide Imp. A (EP), Tropicamide USP Related Compound A, Tropicamide USP RC A, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Tropicamide Related Compound A, Tropicamide Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCNCc1ccncc1 |
| IUPAC Name | N-(pyridin-4-ylmethyl)ethanamine |
| Vedi altri risultati |