Learn More
N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Succinimidyl 4-Azidosalicylate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H8N4O5/c12-14-13-6-1-2-7(8(16)5-6)11(19)20-15-9(17)3-4-10(15)18/h1-2,5,16H,3-4H2 |
| Peso formulazione | 276.0495 |