Learn More
N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate, TRC
Codice prodotto. 30424236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424236 1 g 1g
30409505 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30424236 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6900101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
CAS 76931-93-6
Formula molecolare C8 H9 N O5 S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
SMILES CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-acetylsulfanylacetate
Molecular Weight (g/mol) 231.23
Peso formulazione 231.0201