Learn More
N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate, TRC
Codice prodotto. 30007732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007732 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30007732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS690010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
CAS 76931-93-6
Formula molecolare C8 H9 N O5 S
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
SMILES CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-acetylsulfanylacetate
Molecular Weight (g/mol) 231.23
Peso formulazione 231.0201