Learn More
N-t-Boc-2-bromoethylamine (Technical grade, ~90%), TRC
Codice prodotto. 30337047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337047 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337047 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB64352550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-t-Boc-2-bromoethylamine
CAS 39684-80-5
Formula molecolare C7 H14 Br N O2
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
IUPAC Name tert-butyl N-(2-bromoethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 224.1
Peso formulazione 223.0208