Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, 95%
Codice prodotto. 10560404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10560404
Marca: Thermo Scientific Acros 301830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51857-17-1
Formula molecolare C11H24N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.33
Numero MDL MFCD00671489
InChI Key RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC Name tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Punti di ebollizione 106°C to 110°C (0.3mmHg)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Plastic Bottle
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.461
Numero UN 2735
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 125°C
Peso formulazione 216.33
Percent Purity 95%
Forma fisica Viscous Liquid