Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone, TRC
Codice prodotto. 30343628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343628 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6905951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidinone
CAS 85908-96-9
Formula molecolare C10H17NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 2-Oxopiperidine-1-carboxylate, 2-Oxopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
IUPAC Name tert-butyl 2-oxopiperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Peso formulazione 199.1208