Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10387761
Marca: Thermo Scientific 344550010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol
Nota nome 98%
CAS 83435-58-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 59.0°C to 62.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H19NO3
Numero MDL MFCD00040580
Quantità 1 g
Rotazione specifica + 49.00
Sinonimo boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
InChI Key BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
IUPAC Name tert-butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Peso formulazione 201.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder