Specifica
| Materiale o nome chimico | N-tert-Butoxycarbonyl-L-prolinol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 60°C to 64°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Rotazione specifica | -52 |
| Vedi altri risultati |