Learn More
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11975671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11975671 5 g 5g
11965671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11975671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440580050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 87694-52-8
Formula molecolare C12H24N2O4
Molecular Weight (g/mol) 260.33
Numero MDL MFCD00151897
InChI Key RRBFCGUIFHFYQK-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-2-boc-amino-n-methoxy-n,3-dimethylbutanamide, n-boc-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine n'-methoxy-n'-methylamide, tert-butyl s-1-methoxy methyl amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1s-1-methoxy methyl carbamoyl-2-methylpropyl carbamate, boc-val-n och3 ch3, n-boc-l-valinen'-methoxy-n'-methylamide, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-methyl-n-methoxy-l-valine amide, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-n-methoxy-3-methyl-n-methylbutanamide
PubChem CID 10083961
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-[methoxy(methyl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
SMILES CON(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 34°C to 37°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 248°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Rotazione specifica -15
Peso formulazione 260.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
Identificativo prodotto
  • N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine N'-methoxy-N'-methylamine