Learn More
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide, 97%
Codice prodotto. 11398066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398066 50 g 50g
11308076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13356.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-31-8 | C11H14N2S2 | 238.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-31-8
Formula molecolare C11H14N2S2
Molecular Weight (g/mol) 238.37
Numero MDL MFCD00022873
InChI Key IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide, santocure ns, nocceler ns, vulkacit nz, accel bns, pennac tbbs, vanax ns, s-benzo d thiazol-2-yl-n-tert-butyl thiohydroxylamine, 2-benzothiazolesulfenamide, n-1,1-dimethylethyl, 2-benzothiazolesulfenamide, n-tert-butyl
PubChem CID 7230
IUPAC Name N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NSC1=NC2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Punto di fusione 105°C to 110°C
Densità 1.29
Punto d'infiammabilità 165°C (329°F)
Quantità 50 g
Beilstein 158370
Peso formulazione 238.38
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulfenamide