Learn More
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone, 98%
Codice prodotto. 11964571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11964571 25 g Bottiglia in vetro 25g
10783561 1 g Bottiglia in vetro 1g
10046333 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11964571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177350250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3376-24-7
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.25
Numero MDL MFCD00008799
InChI Key IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Sinonimo e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
IUPAC Name N-tert-butyl-1-phenylmethanimine oxide
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71.0°C to 75.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,7162
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 98%