Learn More
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10768425 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10768425 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10768425 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186910010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57497-39-9 | C4H11NO·HCl | 125.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 57497-39-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176.0°C to 180.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H11NO·HCl
Formula lineare (CH3)3CNHOH·HCl
Numero MDL MFCD00012598
Quantità 1 g
Fieser 12,95; 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Sinonimo n-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, n-tert-butyl hydroxylamine hcl, n-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, n-1,1-dimethylethyl hydroxylamine hydrochloride, 2-propanamine, n-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride, 2-methylprop-2-ylhydroxylamine, chloride, soyheadhjuup@, acmc-1b1z0, t-butylhydroxylamine hydrochloride
InChI Key DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)NO.Cl
IUPAC Name N-tert-butylhydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 125.6
PubChem CID 2777896
Peso formulazione 125.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.