Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 221540250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 77377-52-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10013913
  • 449.00€ / 25g
Spedizione stimata: 04-08-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Alkylation reagent, Silylation reagent
Specifica
Identificatori chimici
77377-52-7
241.33
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
2724275
N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
C9H18F3NOSi
MFCD00009671
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
CHEBI:85060
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
52°C
Glass bottle
1.02
Colorless to Yellow
77377-52-7
100.0
C9H18F3NOSi
MFCD00009671
Solubility in water: decomposes
CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
241.33
CHEBI:85060
Liquid
1.0200g/mL
Authentic
1.4010 to 1.403
170°C
25g
97.5
97.5% min. (GC)
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
2724275
241.33
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati