Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide, 98%
Codice prodotto. 10189172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10189172
Marca: Thermo Scientific Acros 221540010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent, Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77377-52-7
Formula molecolare C9H18F3NOSi
Molecular Weight (g/mol) 241.33
Numero MDL MFCD00009671
InChI Key QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC Name N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 170°C
Punto d'infiammabilità 52°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4010 to 1.403
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 241.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.