Learn More
n-Tetracontane, 97% min
Codice prodotto. 11316358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316358 2 g 2g
11306358 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11316358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011274.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
n-Tetracontane is used in a passivation layer in copper-phthalocyanine field-effect transistors for improving the charge carrier mobility and used to modify the quasi two-dimensional surface electron system on Au(111).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4181-95-7
Formula molecolare C40H82
Molecular Weight (g/mol) 563.10
Numero MDL MFCD00015267
InChI Key KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
IUPAC Name tetracontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Materiale o nome chimico n-Tetracontane
Punto di fusione 80°C to 84°C
Colore White
Densità 0.779 g/mL
Punti di ebollizione 150°C (0.001 mmHg)
Formula lineare CH3(CH2)38CH3
Quantità 2 g
Beilstein 1800152
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.Insoluble in water.
Peso formulazione 563.09
Percent Purity ≤97%
Forma fisica Flakes
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.