Learn More
n-Tetracosane, 99%
Codice prodotto. 11328978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328978 25 g 25g
11348978 5 g 5g
11338978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328978 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042462.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.664 g/mol
n-Tetracosane is a suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It is also employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 646-31-1
Formula molecolare C24H50
Molecular Weight (g/mol) 338.664
Numero MDL MFCD00009352
InChI Key POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC Name tetracosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tetracosane
Punto di fusione 49°C to 52°C
Densità 0.799
Punti di ebollizione 391°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 338.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline