Learn More
n-Tetracosane, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16389437 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 16389437
Marca: SPEX Certiprep S3435
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Tetracosane646-31-11000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tetracosane
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 646-31-1
CAS min. % 0.1
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1
Formula molecolare C24H50
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name tetracosane
Solvent or Matrix Freon 113
Molecular Weight (g/mol) 338.664
PubChem CID 12592
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:32936
Product intended for laboratory use only