Learn More
n-Tetradecanamide, 98%
Codice prodotto. 11495197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495197 5 g 5g
11405207 25 g 25g
11415207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22610.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 638-58-4 | C14H29NO | 227.392 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-58-4
Formula molecolare C14H29NO
Molecular Weight (g/mol) 227.392
Numero MDL MFCD00025533
InChI Key QEALYLRSRQDCRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristamide, n-tetradecanamide, myristic amide, myristic acid amide, tetradecylamide, unii-a269j8qg0o, myristicamide, tetradecanoic acid amide, chembl88158
PubChem CID 69492
IUPAC Name tetradecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tetradecanamide
Punto di fusione 105°C to 107°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 227.39
Percent Purity 98%