Learn More
n-Tetradecane, 99+%
Descrizione
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | n-Tetradecane |
| Punto di fusione | 6°C |
| Densità | 0.763 g/mL |
| Punti di ebollizione | 252°C to 254°C |
| Punto d'infiammabilità | 99°C (211°F) |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Indice di rifrazione | 1.429 |
| Quantità | 500 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 198.39 |
| Show More |
Safety and Handling
- n-Tetradecane
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecane