Learn More
n-Tetradecane, TRC
Codice prodotto. 30004772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004772 500 g 500g
17984835 100 g 100g
17922505 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30004772 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT292250500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-59-4
Formula molecolare C14 H30
Molecular Weight (g/mol) 198.39
Sinonimo Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane
IUPAC Name tetradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tetradecane
Note sul grado di purezza GC
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Peso formulazione 198.2348
Percent Purity >95%