missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Tetradecyltrimethylammonium-d38 Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Tetradecyltrimethylammonium-D38 Bromide |
| CAS | 95523-72-1 |
| Formula molecolare | C17D38BrN |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium','N,N,N-tri(methyl-d3)-','bromide (9CI), Tetradecyltrimethylammonium bromide-d35, N,N,N-Tri(methyl-d3)-1-tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11 |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Br-] |
| IUPAC Name | N,N,N-tris(methyl-d3)tetradecan-1-aminium-d29 bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.63 |
| Peso formulazione | 373.46 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?