Learn More
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11996711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11996711
Marca: Thermo Scientific Acros 441030010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 476004-82-7 | C23H38BNO2Si | 399.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 476004-82-7
Formula molecolare C23H38BNO2Si
Molecular Weight (g/mol) 399.46
Numero MDL MFCD16659107
InChI Key MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11395451
IUPAC Name tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111°C to 115°C
Colore Pink-White to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 399.46
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-TIPS Indole-3-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.