Learn More
N-Tosylglycine, TRC
Codice prodotto. 30453683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453683 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453683 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT6317201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Tosylglycine
CAS 1080-44-0
Formula molecolare C15 H14 Cl N O7
Quantità 1 g
Sinonimo 2-(4-Methylphenylsulfonamido)acetic Acid, N-(p-Toluenesulfonyl)glycine, N-(p-Tolylsulfonyl)glycine, N-p-(Toluenesulfonyl)aminoacetic Acid, N-p-Tosylglycine, NSC 25821, Tosylglycine, [(Toluene-4-sulfonyl)amino]acetic Acid, [[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]acetic Acid, N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]glycine, (p-Toluenesulfonyl)glycine
InChI Formula InChI=1S/C15H14ClNO7/c16-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-17-9)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h1-5,10-13,15,18-20H,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc(Cl)c3cccnc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5-chloroquinolin-8-yl)oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 355.727
Peso formulazione 355.046