Learn More
n-Tridecanoic acid, 97%
Codice prodotto. 10235190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235190 10 g Bottiglia in vetro 10g
10715811 25 g Bottiglia in vetro 25g
10550584 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10235190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139520100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 638-53-9 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-53-9
Formula molecolare C13H26O2
Molecular Weight (g/mol) 214.35
Numero MDL MFCD00002741
InChI Key SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-tridecanoic acid, tridecylic acid, n-tridecoic acid, unii-19936liy2v, anion, tridecanoic acid, wln: qv12, c10-16 fatty acids, fatty acids, c10-16, carboxylic acids, c10-16
PubChem CID 12530
ChEBI CHEBI:45919
IUPAC Name tridecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Tridecanoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40°C to 45°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 236°C (100.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11CO2H
Quantità 10 g
Beilstein 02, 364
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 214.35
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Chunks, Powder or Flakes