Learn More
N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine |
| CAS | 52583-22-9 |
| Formula molecolare | C22H18F3N3O10 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2,3,6-Trideoxy-3-[(trifluoroacetyl)amino]-lyxo-hexopyranose 1,4-Bis(4-nitrobenzoate) |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H18F3N3O10/c1-11-18(38-20(30)13-4-8-15(9-5-13)28(34)35)16(26-21(31)22(23,24)25)10-17(36-11)37-19(29)12-2-6-14(7-3-12)27(32)33/h2-9,11,16-18H,10H2,1H3,(H,26,31) |
| SMILES | CC1OC(CC(NC(=O)C(F)(F)F)C1OC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | [6-methyl-5-(4-nitrobenzoyl)oxy-4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]oxan-2-yl] 4-nitrobenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 541.39 |
| Peso formulazione | 541.0944 |