Learn More
N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 14468-90-7 |
| Formula molecolare | C7 H15 N O Si |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N1CCCC1=O |
| IUPAC Name | 1-trimethylsilylpyrrolidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.29 |
| Peso formulazione | 157.0923 |