Learn More
N-(Trimethylsilyl)imidazole, 97%
Codice prodotto. 10317540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10317540 25 g Bottiglia in vetro 25g
10677522 100 g Bottiglia in vetro 100g
10475555 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10317540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167130250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
N-(Trimethylsilyl)imidazole, 97%, Quantity: 250g, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 93 deg.C to 94 deg.C (13.0mmHg), Colorless to Yellow, Melting Point: -42 deg.C, Molecular Weight: 140.26, Percent Purity: 97%, Assay Percent Range: 96% min. (GC), CAS: 18156-74-6 | CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18156-74-6
Formula molecolare C6H12N2Si
Molecular Weight (g/mol) 140.26
Numero MDL MFCD00005280
InChI Key YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC Name imidazol-1-yl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Trimethylsilyl)imidazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 93°C to 94°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.478
Quantità 25 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 2.5 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 140.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.