Learn More
N-(Trimethylsilyl)imidazole, 97%
Codice prodotto. 10677522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677522 100 g Bottiglia in vetro 100g
10317540 25 g Bottiglia in vetro 25g
10475555 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10677522 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167131000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
N-(Trimethylsilyl)imidazole, 97%, Quantity: 250g, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 93 deg.C to 94 deg.C (13.0mmHg), Colorless to Yellow, Melting Point: -42 deg.C, Molecular Weight: 140.26, Percent Purity: 97%, Assay Percent Range: 96% min. (GC), CAS: 18156-74-6 | CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18156-74-6
Formula molecolare C6H12N2Si
Molecular Weight (g/mol) 140.26
Numero MDL MFCD00005280
InChI Key YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC Name imidazol-1-yl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Trimethylsilyl)imidazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 93°C to 94°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.478
Quantità 100 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 2.5 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 140.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.