Learn More
N-Trimethylsilylimidazole, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10060520 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10060520 25 g Amber glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10060520 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/3622/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 18156-74-6
Punto di fusione -42°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 93°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C6H12N2Si
Numero MDL MFCD00005280
Quantità 25 g
Sinonimo n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
InChI Key YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
IUPAC Name imidazol-1-yl(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 140.26
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
Peso formulazione 140.26g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.