Learn More
N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30454499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8892051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde
CAS 33016-47-6
Formula molecolare C23H18N2O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Triphenylmethyl-1H-imidazol-4-yl)carboxaldehyde, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Triphenylmethylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-4-formyl-1H-imidazole, 1-Trityl-4-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-(N-Triphenylmethyl)imidazolecarboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C23H18N2O/c26-17-22-16-25(18-24-22)23(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMILES O=Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name 1-tritylimidazole-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 338.4
Peso formulazione 338.1419