Learn More
n-Undecane, 99.7%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11409711 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11409711
Marca: MP Biomedicals 0215823180
Identificatori chimici
CAS 1120-21-4
Formula molecolare C11H24
Molecular Weight (g/mol) 156.31
Numero MDL MFCD00008959
InChI Key RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC Name undecane
SMILES CCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Undecane
Colore Colorless
Densità 0.744 at 25°C (water = 1)
Intervallo percentuale saggio 0.997
Quantità 100 mL
Peso formulazione 156.3
Forma fisica Liquid