Learn More
n-Undecane, 99.7%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11419711 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11419711
Marca: MP Biomedicals 0215823190
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 1120-21-4
Formula molecolare C11H24
Molecular Weight (g/mol) 156.31
Numero MDL MFCD00008959
InChI Key RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC Name undecane
SMILES CCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Undecane
Colore Colorless
Densità 0.744 at 25°C (water = 1)
Intervallo percentuale saggio 0.997
Quantità 500 mL
Peso formulazione 156.3
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • undecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: undecane