Learn More
n-Undecane, 99%
Codice prodotto. 10501201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
100mL
10L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10501201 100 mL 100mL
10501391 500 mL 500mL
10368573 2.5 L 2.50L
15274634 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10501201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140661000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-21-4
Formula molecolare C11H24
Molecular Weight (g/mol) 156.31
Numero MDL MFCD00008959
InChI Key RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC Name undecane
SMILES CCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Undecane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7400g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3(CH2)9CH3
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Quantità 100 mL
Beilstein 01, IV, 487
Peso formulazione 156.31
Pressione del vapore 0.6hPa at 20°C
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Undecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.