Learn More
N-Undecane, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10695692 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10695692
Marca: Fisher Chemical U/0005/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
CAS 1120-21-4
Punto di fusione -26°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 196°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C11H24
Numero MDL MFCD00008959
Quantità 100 mL
Sinonimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
InChI Key RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCC
IUPAC Name undecane
Molecular Weight (g/mol) 156.31
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
Peso formulazione 156.31g/mol
Pressione del vapore 0.6 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Undecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.