Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, LoGiCal
Codice prodotto. 30457501
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457501 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457501 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0083.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Nomi componenti o analita N-Vinyl-2-pyrrolidone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES C=CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Quantità 10 mg
Peso formulazione 111.0684 g/mol