Learn More
N-Vinyl-2-pyrrolidone, Mikromol™
Codice prodotto. 17973526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0083.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Vinyl-2-pyrrolidone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Nomi componenti o analita N-Vinyl-2-pyrrolidone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
SMILES C=CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 111.0684 g/mol