Learn More
N^w-Nitro-L-arginine, 98%
Codice prodotto. 15448648
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15448648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62061.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2149-70-4 | C6H13N5O4 | 219.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2149-70-4
Formula molecolare C6H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 219.201
Numero MDL MFCD00007033
InChI Key MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo h-arg no2-oh, ng-nitro-l-arginine, l-nna, nitroarginine, n-nitro-l-arginine, nomega-nitro-l-arginine, n g-nitro-l-arginine, ng-no2-l-arg, n-omega-nitro-l-arginine, n g-nitroarginine
PubChem CID 440005
ChEBI CHEBI:27960
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nomega-Nitro-L-arginine
Punto di fusione 257°C
Beilstein 1728914
Quantità 25 g
Peso formulazione 219.2
Percent Purity 98%