Learn More
N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 11915501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915501 5 g Bottiglia in vetro 5g
11341002 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11915501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 18807-71-1 | C10H15ClN2O2 | 230.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18807-71-1
Formula molecolare C10H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 230.69
Numero MDL MFCD00270150
InChI Key QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
PubChem CID 12715871
IUPAC Name benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
SMILES Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170°C to 173°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 230.69
Percent Purity 95%
Forma fisica Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.